Merck
58646
Straightening Pliers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
詳細
顎部には、1/16インチステンレス製チュ-ブ用の溝があります。グリップは、操作しやすいようスプリング式になっています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)