Merck
Z740252
TubePopper® for one-handed opening of microtubes
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.01
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech TPOP-1000
詳細
Opening and closing points are dimpled to fit domed tubes. Manufactured in clear acrylic.
法的情報
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)