安全性情報
58639
Upchurch社製フィッティングキット
for use with Waters
別名:
UPTIGHTフィッティングキット(WATERSシステム用)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc 1413
適合性
for use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
When caught without the fitting needed to install a column, new plumbing line, etc., these kits come in handy. They contain all the fittings and tubings needed to operate the high performance liquid chromatography (HPLC) system, conveniently stored in a plastic case.
特徴および利点
S.S. Waters ZDVユニオン0.020インチ(各2個)、Watersオス型ナット(各10個)、Watersフェラル(各10個)、 S.S. ZDVユニオン0.020インチ(各2個)、S.S.オス型ナット(各5個)、S.S.メス型ナット(各5個)、Tefzelキャップ(各2個)、Delrinプラグ(各2個)、Fingertight IIオス型ナット(Delrin)(各2個)、PEEK交換用フェラル(各4個)、1/16インチフランジレスオス型ナット(黒)(Delrin)(各6個)、1/16インチフランジレスフェラル(Tefzel)(各6個)、ステンレス製チュ-ブ(5 cm×内径0.01インチ)(各4個)、ステンレス製チュ-ブ(20 cm×内径0.01インチ)(各4個)、ステンレス製チュ-ブ(5 cm×内径0.02インチ)(各4個)、ステンレス製チュ-ブ(10 cm×内径0.02インチ)(各4個)、ステンレス製チュ-ブ(20 cm×内径0.02インチ)(各4個)、ステンレス製チュ-ブ(10 cm×内径0.01インチ)(各4個)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)