Merck
Z246468
Nickel crucible
High form, capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
キャパシティ
50 mL
直径× H
44 mm × 51 mm
厚さ
0.021 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Inconel® crucible low form, capacity 55 mL
Z246298
Inconel® crucible
Inconel® crucible Straight wall, capacity 55 mL
Z246352
Inconel® crucible
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
白金るつぼ standard, capacity 50 mL
Z562114
白金るつぼ
vibrant-m
Z246735
Zirconium crucible
vibrant-m
Z246794
Zirconium crucible
白金るつぼ standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 30 mL
Z562092
白金るつぼ