Key Documents
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
別名:
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
H
43 mm
キャパシティ
55 mL
厚さ
0.035 in.
上部直径
47 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
白金るつぼ standard, capacity 30 mL
Z562092
白金るつぼ