キャパシティ
250 mL
直径× H
82 mm × 60 mm
厚さ
0.035 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z246581-1EA | 4061833308417 |