Merck
Z246476
Nickel crucible
High form, capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
キャパシティ
100 mL
直径× H
61 mm × 62 mm
厚さ
0.021 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
白金るつぼ standard, capacity 50 mL
Z562114
白金るつぼ
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z246476-1EA4061833308394