物質
porcelain
キャップサイズ
E
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Coorstek 66137
H
38 mm
キャパシティ
62 mL
上部外径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
外側の底面および縁を除き、内部と外は上塗りされています。
カバーは別途注文してください。
- 最高使用温度:1,150℃、使用排気温度上限:1,300℃
- るつぼは多孔性でないため、発火後に重量は変化しません。
カバーは別途注文してください。
特徴および利点
- 熱ショックに対する強い耐性を保証
- 耐久性
- 剛性
- 持続的な耐火品質
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック