Key Documents
Z219940
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 29/42
別名:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.35
物質
ground glass
ジョイント
joint: ST/NS29/42
詳細
closed at bottom
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)