主要文書
8.00668
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
for synthesis
別名:
Pimelic acid, Heptanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)5COOH
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-840-8
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
404 °C/1013 hPa
mp
102-105 °C
溶解性
50 g/L
密度
1.329 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2