アプリケーション
スベリン酸は以下の合成に使用できます:
- ヒストンデアセチラーゼ阻害剤としてのスベロイルアニリドヒドロキサム酸(SAHA)の過フッ素化類縁体。
- 硫酸プレグネノロン(PES)のヘミエステル類縁体。
- スベリン酸セルロースアセテートである、セルロースω-カルボキシアルカノエート。
- また、ポリ(ビニルアルコール)(PVA)用の架橋剤としても機能します。架橋された分子は、直鎖のPVAと比べて、強い張力を示します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5200-100G:
S5200-BULK:
S5200-5G:
S5200-500G:
S5200-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Perfluorinated HDAC inhibitors as selective anticancer agents.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(43), 9186-9190 (2017)
Rifampin stability and solution concentration enhancement through amorphous solid dispersion in cellulose ω-carboxyalkanoate matrices.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 107(1), 127-138 (2018)
Positive Modulators of the N-Methyl-d-aspartate Receptor: Structure?Activity Relationship Study of Steroidal 3-Hemiesters.
Journal of Medicinal Chemistry, 61(10), 4505-4516 (2018)
Crosslinking of Polyvinyl Alcohol (PVA) and Effect of Crosslinker Shape (Aliphatic and Aromatic) Thereof.
Journal of Polymers and the Environment, 26(5), 1782-1794 (2018)
Peptides, 26(1), 115-120 (2005-01-01)
The aliphatic amino diacid alpha-aminosuberic acid can function as an effective, stable mimic of the hydrolysis-susceptible Tyr(SO3H) group in sulfakinin neuropeptide analogs for both hindgut contractile activity in cockroach and food intake-inhibition activity in the desert locust. In the analog