Merck
242446
Sigma-Aldrich
スベリン酸モノメチルエステル
97%
別名:
スベリン酸モノメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)6CO2CH3
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-N
詳細
The effects of suberic acid monomethyl ester (monomethyl suberate) on liver lactate metabolism was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242446-VAR:
242446-BULK:
242446-5G:
242446-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Rognstad
Biomedica biochimica acta, 50(7), 921-930 (1991-01-01)
We have examined the effects of salicylate on fluxes of lactate metabolism in rat hepatocytes using a steady state model. Salicylate produces an uncoupling effect, an inhibition of gluconeogenesis, a marked activation of pyruvate dehydrogenase flux, and an inhibition of