About This Item
化学式:
HOOC(CH2)20COOH
CAS番号:
分子量:
370.57
Beilstein:
1801600
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
85%
mp
119-125 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChI Key
DGXRZJSPDXZJFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
306673-5G:
306673-1G:
306673-VAR:
306673-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Keerthana Rajes et al.
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-02)
A synthetic route for redox-sensitive and non-sensitive core multi-shell (CMS) carriers with sizes below 20 nm and narrow molecular weight distributions was established. Cyclic voltammetric measurements were conducted characterizing the redox potentials of reduction-sensitive CMS while showcasing its reducibility through