Key Documents
Z248312
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
詳細
PTFE-coated
特徴
thermocouple type K
メーカー/製品名
J-Kem
サイズ
1/8 in. × 12 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)