Merck
Z106941
Sigma-Aldrich
Wheatonミクロソックスレー抽出器
別名:
415500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
WHEATON®
詳細
Consists of extractor, Allihn condenser, 25 mL Erlenmeyer flask, two Wheaton connections, two hose connections, and glass extraction thimble.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)