Merck
Z174513
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro short-path distillation apparatus
Standard head
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ネジ式14/20ジョイント。温度計付き。
交換部品:
Z174521 - 標準ヘッド
Z247774 - ジャケット付きヘッド
Z174548 - Cowレシーバー
Z174556 - ナスフラスコ、5 mL
Z174564 - 蒸留フラスコ、10 mL
Z174572 - ガスインレットチューブ
Z561487 - 温度計、液浸長さ25 mm、-10~250°C
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)