Merck
Z174521
Sigma-Aldrich
Standard head for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
関連するカテゴリー
詳細
A 50 mm immersion length thermometer is recommended.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)