Merck
Z174564
Sigma-Aldrich
Distillation flask for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
capacity 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
10 mL
詳細
浸漬長50 mmの温度計をお勧めします。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)