Key Documents
WHA99122502
Whatman® UNIFLO® 25 シリンジフィルター
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 9912-2502
パラメーター
67.5 psi pressure
直径
25 mm
フィルタ面積
0.65 cm2
サイズ
24.5 × 29.2 mm
重量
1.53 kg
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
適合性
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
法的情報
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)