Merck
Z717460
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, with spacer, maximum volume 1.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌性
non-sterile
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
メーカー/製品名
Nichiryo SG-M
利用可能性
not available in (Not available in France)
最大容量
1.5 mL
容量
1.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
特徴および利点
  • Provides easy single handed-operation
  • Volume settings and syringes can be easily changed
  • Syringes are autoclave friendly
  • Liquids from vials can be extracted easily from slender syringes
  • Can dispense up to 35 variations
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)