Key Documents
Z717479
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 3.0 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌性
non-sterile
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 100 ea (3 mL Syringes)
メーカー/製品名
Nichiryo SG-N3
利用可能性
not available in (Not available in France)
最大容量
3.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).