Merck
Z314315
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 2 mL, glass Luer tip style
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NB.03
物質
borosilicate glass
特徴
autoclavable
graduated 0.1 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)