Key Documents
SYNS371206
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 30 mL
別名:
Synthware S371206, glass sample syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech S371206
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 30mL
アプリケーション
kemetch; synthware; SYRINGE
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.