Merck
SLGPX13NL
Millipore
Millexポリエーテルスルホンシリンジフィルター
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.22 μm PESシリンジフィルター, Millex-GPシリンジフィルター, Millipore Express® PESシリンジフィルター, ポリエーテルスルホンシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
48 L/min flow rate
48 mL/min-cm2 water flow rate
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
green
ポアサイズ
0.22 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡立ち点
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
アプリケーション
PFAS testing
輸送温度
ambient
詳細
Non-sterile Millex syringe filters with Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Minimizing antibiotic dosage through in situ formation of gold nanoparticles across antibacterial wound dressings: a facile approach using silk fabric as the base substrate
Zhou L, et al.
Journal of Cleaner Production, 243, 118604-118604 (2020)