Merck
WHA67225001
Whatman® VACU-GUARD®インラインフィルターデバイス
VACU-GUARD 60 mm disc, 0.45 PFTE housing, 10/pk
別名:
Z744301
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
package of 10
メーカー/製品名
Whatman 6722-5001
Whatman Article No. 28420220 (US reference)
直径
60 mm
サイズ
9.3 in. (236 mm) , overall
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman VACU-GUARD disk filters from Cytiva are ideal for protecting vacuum pump systems from aqueous aerosols and water intrusion.
アプリケーション
  • Vacuum pump protection
特徴および利点
  • Available in 50 and 60 mm formats.
  • Designed for in-line use with stepped barb connections.
  • Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than 0.1 µm.
  • Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)