物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10300011
Whatman Article No. 28414099 (US reference)
パラメーター
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
125 mm
厚さ
190 μm
灰
≤0.01%
ポアサイズ
12-25 μm (Particle retention)
坪量
80 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グレード589/1(12~25 μm)は「ブラックリボン濾紙」と呼ばれ、粗沈殿物濾過用の定量分析のスタンダードとして確立されています(DIN 53 135に基づきクラス2a)。濾過速度が非常に速い無灰濾紙です。多くのスタンダードな定量分析法に用いられ、特に重量分析用途(食品中の灰分含有量の測定)や、セメント産業でのブレーン試験に頻用されます。
特徴および利点
- Herzberg filtration speed of 50 s*
- Black ribbon filter′ for Fast filtration of coarse precipitates
- High purity (< 0.01% ash)
- Blaine test and ash content test compatible
- Also available prepleated as Grade 589/1 ½
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)