Merck
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
別名:
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O3
CAS番号:
分子量:
158.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.838
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
含みます
α-tocopherol synthetic
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; floral; waxy; violet
SMILES記法
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W800111-100G-K:
W800111-VAR-K:
W800111-BULK-K:
W800111-SAMPLE-K:
W800111-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W800111-100G-K
W800111-1KG-K
W800111-SAMPLE-K