Merck
W368903
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl cis-3-hexenoate
≥95%, stabilized, FG
別名:
(Z)-3-hexen-1-yl (Z)-3-hexenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
3689
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.291
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
含みます
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; fruity; ethereal; pear
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5-8H,3-4,9-11H2,1-2H3/b7-5-,8-6-
InChI Key
UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W368903-25G:
W368903-SAMPLE-K:
W368903-100G:
W368903-100G-K:4548173979816
W368903-1KG-K:4548173979823
W368903-25G-K:4548173979830
W368903-BULK-K:
W368903-1KG:
W368903-VAR-K:
W368903-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)