Merck
W453801
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl mercaptopropionate
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O3S
CAS番号:
分子量:
200.25
FEMA番号:
4538
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.143
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy; sulfurous
SMILES記法
S(CCC(=O)OC)Cc1[o]ccc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-11-9(10)4-6-13-7-8-3-2-5-12-8/h2-3,5H,4,6-7H2,1H3
InChI Key
MXXNUXUTQGTBGJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W453801-1KG:4548173363172
W453801-100G:4548173363165
W453801-BULK:
W453801-SAMPLE:
W453801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)