Merck
W316315
Sigma-Aldrich
2-フリルメチルケトン
greener alternative
natural (US), ≥97%, FG
別名:
2-アセチルフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2
CAS番号:
分子量:
110.11
FEMA番号:
3163
Beilstein:
107909
EC Number:
欧州評議会番号:
11653
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.054
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
67 °C/10 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
caramel; cocoa; coffee; brown; nutty; sweet
SMILES記法
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI Key
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Furyl methyl ketone is a volatile heterocyclic flavor compound that may be formed in food due to Maillard reaction. It has been reported in roasted sesame seeds, fried beef and sweet corn products.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
その他情報
天然の産生: バーレー種タバコ、クリ、ココア、コーヒー、調理した牛肉と豚肉、レーズン、ローストしたアーモンドとピーナッツ。タマリンド、茶、ヨーグルト、全粒小麦粉のパン。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W316315-VAR-K:
W316315-500G-K:
W316315-BULK-K:
W316315-100G-K:
W316315-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shallow-fried beef. Additional flavor components.
Watanabe K & Sato Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(2), 174-176 (1972)
Amino acid-dependent formation pathways of 2-acetylfuran and 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 [2H]-furanone in the Maillard reaction
Wang Y, et al.
Food Chemistry, 115(1), 233-237 (2009)
Studies on flavor volatiles of some sweet corn products.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(3), 791-795 (1994)
Effect of antioxidants on the volatiles of roasted sesame seeds.
Soliman MA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(3), 523-528 (1985)
T R Bailey et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(24), 4177-4184 (1994-11-25)
As a probe of the 3-methylisoxazole portion of our broad-spectrum antipicornaviral series, a panel of 2-acetylfuran analogues was prepared as replacements for the 3-methylisoxazole ring. Comparison of the two series showed remarkable similarity in potency, spectrum of activity, logP, and