Merck
W6926
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCD2)2CDOH
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
グレード
cGMP
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W6926-VAR:
W6926-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)