Merck
714895
Sigma-Aldrich
グリセロール-1,2-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH213CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
94.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
bp
182 °C/20 mmHg
mp
20 °C
密度
1.28 g/mL at 25 °C
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,3+1
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-ZKDXJZICSA-N
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
714895-VAR:
714895-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)