由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.620 (lit.)
bp
261-263 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
burnt; oily; floral; sweet
SMILES記法
Cc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI Key
MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W513903-5KG:
W513903-1KG:
W513903-100G:
W513903-VAR:
W513903-SAMPLE:
W513903-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック