Merck
I28208
Sigma-Aldrich
イソキノリン
97%
別名:
β-Quinoline, 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7N
CAS番号:
分子量:
129.16
Beilstein:
107549
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.623 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
InChI Key
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
イソキノリンは、次の用途で使用できます。
  • ポリ(イミド)合成の触媒として。
  • イオジンを触媒とするN-ベンジルイソキノリン-1,3,4-トリオンの合成で、反応物として。
  • 2H-イミダゾ[5,1-a]イソキノリニウムクロリド合成の反応物として。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I28208-500G:
I28208-100G:
I28208-5G:
I28208-10KG:
I28208-VAR:
I28208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Intrinsically microporous poly (imide) s: structure- porosity relationship studied by gas sorption and X-ray scattering
Ritter N, et al.
Macromolecules, 44(7), 2025-2033 (2011)
Iodine-catalyzed oxidative multiple C-H bond functionalization of isoquinolines with methylarenes: an efficient synthesis of isoquinoline-1, 3, 4 (2 H)-triones
Zhu D, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(34), 7112-7116 (2017)
Cascade Synthesis of Functionalized 2H-Imidazo [5, 1-a] isoquinolinium Chlorides from Isoquinoline, Chloroformamidines (= Carbamimidoyl Chlorides), and Isocyanides
Yavari I, et al.
Helvetica Chimica Acta, 93(1), 72-76 (2010)
Yu Lei et al.
Food chemistry, 136(3-4), 1117-1121 (2012-12-01)
Overexpression of P-glycoprotein (P-gp) and multidrug resistance-associate protein 1 (MRP1) is a major mechanism leading to multidrug resistance (MDR) of cancer cells. These transporters expel anti-cancer drugs and greatly impair therapeutic efficacy of chemotherapy. A Chinese herbal plant Yanhusuo (Corydalis
Jeremy Shonberg et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(22), 9199-9221 (2013-10-22)
Biased agonism offers an opportunity for the medicinal chemist to discover pathway-selective ligands for GPCRs. A number of studies have suggested that biased agonism at the dopamine D2 receptor (D2R) may be advantageous for the treatment of neuropsychiatric disorders, including