Merck
647381
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5ClIN
CAS番号:
分子量:
289.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
125-129 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI Key
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647381-VAR:
647381-BULK:
647381-10G:4548173995786
647381-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)