Merck
22550
Sigma-Aldrich
キナルジン
≥95.0% (GC)
別名:
2-メチルキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N
CAS番号:
分子量:
143.19
Beilstein:
110309
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
248 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI Key
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キナルジンは、スクラウプ法により脱水素剤の存在下で硫酸を用いてクロトンアルデヒドとアニリンから調製される有機化合物です。トリメチンシアニン色素、ピナシアノール色素、ビニル系色素、キノフタロン色素、キナルジンレッドなどの色素は、キナルジンを用いて合成されます。さらに、医薬品、pH指示薬、食品着色料、油溶性染料などの化合物の製造にも利用されています。
アプリケーション
キナルジンは、以下の用途に使用できます:
  • 生物学的に重要で、金属イオンのセンサーとして使えるスクアライン色素(キナルジンベースのスクアライン色素)の調製
  • pH感受性比色化学センサーの調製
特徴および利点
2-メチルキノリンは、生分解性です。
注意
保管中、褐色に変色することがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
22550-6X1L-F:
22550-VAR-F:
22550-BULK-F:
22550-1L-F:
22550-250ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Cope et al.
European journal of medicinal chemistry, 41(10), 1124-1143 (2006-06-20)
Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) are thought to arise from aggregation of a protease resistant protein denoted PrP(Sc), which is a misfolded isoform of the normal cellular prion protein PrP(C). Using virtual high-throughput screening we have selected structures analogous to acridine
J X Zhang et al.
Chemical senses, 30(9), 727-737 (2005-10-14)
Quantitative stir bar sorptive extraction methods, both in the aqueous and headspace modes, followed by thermal desorption gas chromatography-mass spectrometry were used to investigate individual variations in the volatile components of male and female ferret (Mustela furo) urine. The urinary
Daniela Pucci et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19)(19), 2254-2256 (2008-05-09)
The synthesis of the first gallium(III)-based liquid crystal has been achieved grafting around the metal centre two chelating 2-methylquinolin-8-olate anions and one monodentate 3,4,5-tris(hexadecyloxy)benzoyloxy ligand, allowing the resulting complex to be a soft luminescent material with the typical high quantum
Heiko Niewerth et al.
BMC genomics, 13, 534-534 (2012-10-09)
Bacteria of the genus Arthrobacter are ubiquitous in soil environments and can be considered as true survivalists. Arthrobacter sp. strain Rue61a is an isolate from sewage sludge able to utilize quinaldine (2-methylquinoline) as sole carbon and energy source. The genome
Tasneem G Kazi et al.
Journal of hazardous materials, 172(2-3), 780-785 (2009-08-12)
A new method is reported for the separation of aluminum ions [Al(III)] from interfering elements in parenteral and pharmaceutical solutions (PS) and bottled mineral water (BMW) samples, through solid-phase extraction with 2-methyl-8-hydroxyquinoline (quinaldine) adsorbed onto activated silica gel. While the