蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1230 mg/kg LD50, oral (Rat)
1870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
246.9 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
転移温度
flash point 79 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1c2c(ccc1C)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI Key
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体