Merck
W470411
Sigma-Aldrich
2-メトキシナフタレン
≥99%, FG
別名:
メチル 2-ナフチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7OCH3
CAS番号:
分子量:
158.20
FEMA番号:
4704
Beilstein:
1859408
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
04.074
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
orange blossom; floral; sweet
SMILES記法
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI Key
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W470411-VAR-K:
W470411-BULK-K:
W470411-1KG-K:
W470411-100G-K:
W470411-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)