Merck
W444165
Sigma-Aldrich
Jasmolactone
≥95%
別名:
Petal pyranone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2
CAS番号:
分子量:
168.23
FEMA番号:
4441
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
10.040
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apricot; coconut; jasmine; fruity; floral; peach
SMILES記法
O1C(CCCC1=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h2-3,9H,4-8H2,1H3/b3-2+
InChI Key
NBCMACYORPIYNY-NSCUHMNNSA-N
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
W444165-BULK:
W444165-100G:
W444165-VAR:
W444165-500G:
W444165-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)