Merck
W402633
Sigma-Aldrich
Benzyl hexanoate
≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O2
CAS番号:
分子量:
206.28
FEMA番号:
4026
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.316
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
SMILES記法
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
InChI Key
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W402633-SAMPLE:
W402633-100G:
W402633-500G:
W402633-VAR:
W402633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W402633-100G4065267614335
W402633-500G4065267614342
W402633-SAMPLE4065267614366