由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
フォーム
liquid
含む場合があります
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
組成
May include trans-β-Farnesene, cis-α-Farnesene, trans-α-Farnesene, bisabolene (a cyclic sesquiterpene), and other compounds.
色
colorless to light yellow
屈折率
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
密度
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
lavender; citrus; herbaceous
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
InChI Key
CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W383902-1KG:
W383902-4KG-K:
W383902-SAMPLE:
W383902-4KG:
W383902-100G-K:
W383902-VAR-K:
W383902-1KG-K:
W383902-BULK-K:
W383902-SAMPLE-K:
W383902-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック