Merck
W371009
Sigma-Aldrich
Methyl 3-nonenoate
≥96%, FG
別名:
Methyl non-3-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
3710
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.298
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; pear
SMILES記法
CCCCC\C=C\CC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
MTDCXFZGUVZRSQ-BQYQJAHWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Natural occurence: Guava
アプリケーション
This interesting material has notes that make it an obvious choice for cucumber and melon flavors. Beyond that, however, it will also work in other fruits, like pear, guava, peach, and some mint flavors, especially spearmint. It might even be considered at very low levels for use in cheese flavors, especially those from goat and sheep′s milk.
生物化学的/生理学的作用
Taste at 3-6ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W371009-1KG:
W371009-4KG:
W371009-SAMPLE-K:
W371009-1KG-K:4548173979984
W371009-100G:
W371009-4KG-K:4548173979991
W371009-100G-K:4548173979977
W371009-BULK-K:
W371009-VAR-K:
W371009-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(1), 47-47 (2013)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W371009-1KG
W371009-1KG-K4061837551956
W371009-SAMPLE
W371009-100G
W371009-100G-K4061837551949
W371009-4KG
W371009-4KG-K4061837551963
W371009-SAMPLE-K4061837551970