Merck
W370401
Sigma-Aldrich
4-メチル-2,6-ジメトキシフェノール
≥97%
別名:
2,6-ジメトキシ-p-クレゾール, 3,5-ジメトキシ-4-ヒドロキシトルエン, 4-メチルシリンゴル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H2(OCH3)2OH
CAS番号:
分子量:
168.19
FEMA番号:
3704
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.053
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
bp
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
SMILES記法
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
InChI Key
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W370401-BULK:
W370401-VAR:
W370401-SAMPLE:
W370401-25G:4548173979946
W370401-1KG:4548173979939
W370401-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W370401-100G
W370401-25G4061835518647
W370401-1KG4061834406273
W370401-SAMPLE4061837537264