Merck
EFHVW10IS
Millipore
-Fit® filtrationユニット、吸収パットなし
pore size 0.45 μm, PVDF, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
別名:
Membrane filtration device made of plain, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
PVDF
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
品質水準
認証
ISO 7004
無菌性
electron beam irradiated
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
EZ-Fit®
包装
pkg of Single packaging
キャパシティ
100 mL
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-FIT® ろ過ユニットは、白色、平面、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)メンブレンから成る、底がピンク色の使い捨てろ過デバイスです。微生物分析のリスクにさらされることなく、安全かつ迅速に膜ろ過を行うことができます。
ろ過ユニットは電子ビーム照射され、通気口付きの蓋がろ過中ずっとサンプルを覆い、360° リムにより膜転送中に鉗子が膜ろ過領域に誤って触れることがなくなり、サンプルの汚染を防ぎながら信頼性の高い微生物計数結果を確保します。
EZ-FIT®Azure 機能により、EZ-FIT® ろ過ユニットはさらに人間工学的で便利になり、透明ファネルと全方位充填レベルインジケーターで、どの角度からでも簡単に充填できます。革新的なファネルアセンブリデザインにより、メンブレンのリークとサンプルバイパスはすべて防止されます。
ろ過ユニットは国際基準に適合して、サンプル残量を最小限に抑えます。ユニットは積み重ね可能なため、作業エリアを節約できます。この使い捨てデバイスは、専用の EZ-Fit® ろ過ヘッドを備えた EZ-Fit® マニホールドに固定する設計となっています。
アプリケーション
EZ-FIT®ろ過ユニットは、抗生物質や溶媒のバイオバーデン試験などの一般的な微生物分析に使用されます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany