Merck
W358304
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
≥98%, FCC, FG
別名:
1-ethyl hexyl acetate, N-amyl ethyl carbinyl acetate, Octan-3-yl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
3583
EC Number:
欧州評議会番号:
2347
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.254
NACRES:
NA.21
官能:
fatty; green; minty; citrus; herbaceous; waxy
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
99 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; minty; citrus; herbaceous; waxy
SMILES記法
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W358304-100G:
W358304-1KG-K:4548173962825
W358304-4KG:
W358304-100G-K:4548173962818
W358304-SAMPLE-K:
W358304-VAR-K:
W358304-1KG:
W358304-4KG-K:4548173962832
W358304-BULK-K:
W358304-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)