Merck
W353977
Sigma-Aldrich
オシメン
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
別名:
3,7-ジメチル-1,3,6-オクタトリエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
FEMA番号:
3539
Beilstein:
1736172
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
Flavis 番号:
1.018
NACRES:
NA.21
認証
meets purity specifications of JECFA
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥90%
含みます
α-Tocopherol
屈折率
n20/D 1.485
bp
65-66 °C/13 mmHg
密度
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; woody; tropical
SMILES記法
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
InChI Key
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W353977-VAR:
W353977-1KG:
W353977-SAMPLE:
W353977-BULK:
W353977-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)