Merck
W343803
Sigma-Aldrich
3-(メチルチオ)-1-ヘキサノール
≥97%, FG
別名:
3-メチルスルファニルヘキサン-1-オール, トケイソウヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
148.27
FEMA番号:
3438
EC Number:
欧州評議会番号:
11548
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.063
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
SMILES記法
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
0.25~10 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W343803-SAMPLE-K:
W343803-BULK:
W343803-BULK-K:
W343803-25G-K:
W343803-100G:
W343803-SAMPLE:
W343803-1KG-K:4548173978055
W343803-VAR-K:
W343803-25G:
W343803-1KG:
W343803-100G-K:4548173978048
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)