Merck
W378917
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)hexyl acetate
≥97%, FG
別名:
lychee mercaptan acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O2S
CAS番号:
分子量:
190.30
FEMA番号:
3789
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.236
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
屈折率
n/D 1.4640
bp
216 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; vegetable; sulfurous
SMILES記法
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W378917-100G:
W378917-SAMPLE-K:
W378917-100G-K:4548173980300
W378917-VAR-K:
W378917-25G:
W378917-1KG:
W378917-SAMPLE:
W378917-25G-K:4548173980317
W378917-1KG-K:
W378917-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)