由来生物
synthetic
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥96%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cucumber; fatty; green; vegetable; violet
SMILES記法
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
InChI Key
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Induction of a wide range of C(2-12) aldehydes and C(7-12) acyloins in the kidney of Wistar rats after treatment with a renal carcinogen, ferric nitrilotriacetate.: Toyokuni et al. explore the biochemical impact of ferric nitrilotriacetate, a renal carcinogen, on the generation of various aldehydes including trans-2,cis-6-Nonadienal in the kidneys of Wistar rats. This research highlights the role of oxidative stress and lipid peroxidation in renal carcinogenesis (Toyokuni et al., 1997).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F
引火点(℃)
83 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W337706-25G-K:
W337706-VAR-K:
W337706-100G-K:
W337706-BULK-K:
W337706-1KG-K:
W337706-SAMPLE-K:
W337706-BULK:
W337706-SAMPLE:
W337706-25G:
W337706-100G:
W337706-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W337706-1KG | |
W337706-100G | |
W337706-100G-K | 4061837835537 |
W337706-1KG-K | 4061837535857 |
W337706-25G | |
W337706-25G-K | 4061837835544 |
W337706-SAMPLE | |
W337706-SAMPLE-K | 4061837535864 |