Merck
W330829
Sigma-Aldrich
Methyl propyl trisulfide
50%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10S3
CAS番号:
分子量:
154.32
FEMA番号:
3308
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.020
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
濃度
50%
屈折率
n20/D 1.566
密度
1.107 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
garlic; green; metallic; onion; sulfurous
SMILES記法
CCCSSSC
InChI
1S/C4H10S3/c1-3-4-6-7-5-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZOYASYRPGHCQHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Upper respiratory tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W330829-VAR:
W330829-BULK:
W330829-100G:4548173956848
W330829-SAMPLE:
W330829-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential